Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Artikelnummer. p-7162474 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
24 Aufreinigungen
96 Aufreinigungen
Produkttyp:
Kernkit für die PS DNA-Bibliothekvorbereitung
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A, 1-24)
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96)
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz B, 25-48)
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz C, 49-72)
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz D, 73-96)
Packungsgröße:
24 Reaktionen
24 Stück
96 Reaktionen
96 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Produkttyp Packungsgröße
17727453 24 Aufreinigungen Kernkit für die PS DNA-Bibliothekvorbereitung 24 Stück
17737453 96 Aufreinigungen Kernkit für die PS DNA-Bibliothekvorbereitung 96 Stück
16534311 24 Aufreinigungen PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes 24 Reaktionen
16554311 96 Aufreinigungen PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes 96 Reaktionen
16544311 24 Aufreinigungen PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A, 1-24) 24 Reaktionen
16514331 24 Aufreinigungen PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz B, 25-48) 24 Reaktionen
16524331 24 Aufreinigungen PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz C, 49-72) 24 Reaktionen
16534331 24 Aufreinigungen PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz D, 73-96) 24 Reaktionen
17133149 96 Aufreinigungen PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96) 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17727453 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A38612024W
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Invitrogen Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome einschließlich FFPE-Proben geeignet.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen mit einem breiten Spektrum von Zugaben (1 ng bis 1 μg) physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit bietet höheres Vertrauen in SNP- und INDEL-Aufrufe, da anspruchsvolle genomische Regionen mit einem breiten Spektrum von Zugaben (1 ng bis 1 µg) physisch gescherter doppelsträngiger DNA, cfDNA oder Amplikonen (≤ 300 bp) beliebiger Arten besser erfasst werden. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 500 ng DNA erhältlich.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
•ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht.
Das Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält inerte Farbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Das Kit erzeugt aus jeder Menge Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung  und Sequenzierung von Bibliotheken auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
• Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C
• Collibri DNA-CD-Indizes, Lagerung bei -20 °C
Beschreibung Das Produkt enthält die Module A39122024, A43190024
Format Kit
Probentyp DNA
Sequencing Type Genom- und DNA-Sequenzierung
Zur Verwendung mit (Geräte) HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq oder iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
Bibliotheken Fragmentbibliothek
Anzahl Reaktionen 24 Aufreinigungen
Produktlinie Collibri
Produkttyp Kernkit für die PS DNA-Bibliothekvorbereitung
Menge 24 Präp.
Versandbedingung Trockeneis
Arbeitsablaufschritt Bibliotheksgenerierung