Learn More
Novus Biologicals™ Colon Matched Primary Tumor and Metastatic Tumor Slides - Frozen
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Objektträger
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 Objektträger |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH, Hematoxylin and Eosin Stain |
| Spezies | Human |
| Zielspezifität | Colon |
| Inhalt und Lagerung | Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles. |