missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Blut/Endo-Agar

Artikelnummer. 10210293
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Columbia-Agar mit Blut/Endo-Agar
Menge:
10/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Beschreibung Menge unitSize
10210293 Columbia-Agar mit Blut/Endo-Agar 10/Pckg. 10 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10210293

Marke: Thermo Scientific™ PB5200E

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erhalten Sie mehr Ergebnisse aus einer Patientenprobe, wenn Sie anspruchsvolle Mikroorganismen auf einer Doppelplatte mit zwei separaten Medienformulierungen isolieren und kultivieren.

Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren hämolytischen Reaktionen (Staphylokokken und Streptokokken), während Sie Enterobacteriaceae mit Thermo Scientific™ Columbia Agar mit Blood/Endo-Agar erkennen und isolieren, einer einzigen Platte, die zwei Medienformulierungen enthält.

Lesen Sie mehr Ergebnisse an einer einzigen Patientenprobe ab, erhalten Sie mehr diagnostische Details zu pathogenen Organismen und sparen Sie Platz im Inkubator – all das mit einer zweigeteilten Platte mit zwei häufig verwendeten mikrobiologischen Medien.

Der Columbia Agar auf der einen Seite der Platte enthält 5% Schafblut zur Förderung des Wachstums anspruchsvoller Organismen mit deutlich sichtbaren Hämolyse-Reaktionen für Staphylokokken und Streptokokken und dem typischen Wachstumsmuster von S.pneumoniae (zentrale Delle - Morphologie).

Endo Agar auf der anderen Seite der Platte ermöglicht die einfache Identifizierung von Coliformen wie E.coli und Klebsiella spp., da die Kolonien einen goldenen Metallglanz besitzen.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe COL + SB: karminrot, lichtundurchlässig. ENDO: Beigerot, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Columbia-Agar mit Blut/Endo-Agar
Format 90 mm-Doppelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.