Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Pferdeblut/Schokoladen-Agar und Bacitracin
Product Code. 11993432
Click to view available options
Beschreibung:
Columbia-Agar mit Pferdeblut/Schokoladen-Agar und Bacitracin
Product Code. 11993432
Brand: Thermo Scientific™ PB0220A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolieren Sie Haemophilus -Spezies aus klinischen Proben mit diesem gebrauchsfertigen Nährmedium.
Isolieren Sie Haemophilus spp. aus klinischen Proben – mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia-Agar mit Pferdeblut/Schokoladen-Agar und Bacitracin. Der universalen Columbia-Agar-Basis wird Pferdeblut/Schokoladen-Agar hinzugefügt, um die erforderlichen Nährstoffe für das Wachstum von Haemophilus bereitzustellen. Bacitracin dient als selektiver Wirkstoff für die leichtere Isolierung von Haemophilus influenzae und verhindert das Überwachsen durch Konkurrenzflora aus dem Atemtrakt.
Verwenden Sie Columbia-Agar mit Pferdeblut/Schokoladen-Agar und Bacitracin für die Isolierung von Haemophilus spp. aus klinischen Proben.
  • Unterstützt das Wachstum von Haemophilus mittels Pferdeblut/Schokoladen-Agar, wodurch die erforderlichen Nährstoffe bereitgestellt werden.
  • Verbesserte Isolierung von Haemophilus influenzae durch Bacitracin, das konkurrierende Flora aus den Atemwegen reduziert.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Es wurde nachgewiesen, dass die Isolierungsraten durch das zusätzliche Bacitracin nicht beeinflusst werden. Jedoch verstärkte sich das Wachstum von H. influenzae durch die geringere konkurrierende Flora1.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Braun
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Columbia-Agar mit Pferdeblut/Schokoladen-Agar und Bacitracin
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung