Learn More
Thermo Scientific™ Columbia Agar mit Schafsblut PLUS/Brilliance™ MRSA 2 Agar
Beschreibung
Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren Hämolyse-Reaktionen (Staphylokokken und Streptokokken) und untersuchen Sie gleichzeitig klinische Proben auf das Vorhandensein des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) - mit dem Thermo Scientific™ Columbia Agar mit Schafblut PLUS/Brilliance™ MRSA 2 Agar, einer einzelnen Doppelplatte mit zwei getrennten Medien. Identifizieren Sie MRSA und andere Organismen in einer Patientenprobe und überprüfen Sie gleichzeitig, ob die Proben korrekt entnommen wurden, falls das MRSA-Ergebnis negativ ist.
Der Brillance MRSA 2 Agar auf der anderen Seite der Platte ermöglicht schnelle Ergebnisse zum Vorhandensein von MRSA ohne Re-Inkubation von Negativen. Erhalten Sie zuverlässigere und genauere Ergebnisse mit dieser verbesserten Medienzusammensetzung mit zwei Chromogenen, die MRSA und Nicht-MRSA durch charakteristische blaue Kolonien unterscheiden und im Vergleich zur vorherigen Zusammensetzung für ein Wachstum von größeren MRSA-Kolonien sorgt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | MRSA2: Schwach elfenbeinfarben, opak. COL+SB: Verkehrsrot |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | Columbia Agar mit Schafsblut PLUS/Brilliance MRSA 2 Agar |
| Format | 90 mm-Doppelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Packung |