Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Schafblut PLUS/MacConkey-Agar ohne Salz, Doppelplatte
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Doppelplatte mit Columbia-Agar mit Schafblut PLUS/MacConkey-Agar ohne Salz isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren hämolytischen Reaktionen (Staphylokokken und Streptokokken), während Sie gleichzeitig Pathogene und gramnegative Krankheitserreger aus Urinproben nachweisen.
Das Doppelplattenformat kombiniert einen Selektivnährboden und einen Universalnährboden auf einer Platte, wodurch weitere Bestätigungsschritte reduziert werden, indem Labore Krankheitserreger direkt ohne Subkultur isolieren können.
Produzieren Sie mehr diagnostische Details pathogener Organismen und reduzieren Sie gleichzeitig das Problem der Lagerkapazität im Inkubator mit einer Doppelplatte, die den Nachweis grampositiver und gramnegativer Organismen auf einer einzigen Platte kombiniert. So erhalten die Labore ein vollständiges klinisches Bild für die nächste diagnostische Entscheidung.
- Weniger Bestätigungstests: Kombiniert einen Selektivnährboden und einen Universalnährboden auf einer einzigen Platte, sodass Labore die Erreger direkt ohne Subkultur für weitere Bestätigungsschritte isolieren können.
- Verhindert das übermäßige Wachstum von Nichtzielorganismen: MacConkey-Agar ohne Salz bietet ein Nährmedium mit niedrigem Elektrolytgehalt, auf dem sich die meisten Proteus spp. nicht ausbreiten, und eignet sich daher für die Untersuchung von Urinproben
- Geeignet zur Identifizierung von Organismen, die bei Harnwegsinfektionen auftreten.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden
- Platzsparendes Doppelplattenformat
Der Columbia-Blutagar mit Schafblut PLUS fördert die schnelle Produktion großer Kolonien, klar definierter Hämolysezonen und eine gute Koloniendifferenzierung, während der MacConkey-Agar ohne Salz das Schwärmen von Proteusarten unterdrückt und daher für die Urinuntersuchung bei einer vermuteten Harnwegsinfektion (UTI) empfohlen wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot, opak/lachsrosa, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | Columbia-Agar mit Schafblut PLUS/MacConkey-Agar ohne Salz, Doppelplatte |
| Format | Doppelplatte |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Agarplatten |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10 pro Packung |