Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Blutagar mit Neomycin
Artikelnummer. 12982598
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Columbia-Blutagar mit Neomycin
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
12982598 Columbia-Blutagar mit Neomycin 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 12982598
Marke: Thermo Scientific™ PB0219A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kultivieren und isolieren Sie mit diesem gebrauchsfertigen Mehrzwecknährboden eine große Varietät anspruchsvoller Mikroorganismen.
Mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Columbia-Blutagar mit Neomycin können Sie eine große Varietät anspruchsvoller Mikroorganismen kultivieren und isolieren. Columbia-Agar ist ein ideales Basismedium für die Zugabe von Blut, insbesondere in selektiven Rezepturen, wenn antimikrobielle Wirkstoffe zugesetzt werden. Das in diesem Fall hinzugefügte defibrinierte Pferdeblut erleichtert die Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen. Neomycin schafft eine selektiv anaerobe Umgebung für die Kultivierung von Anaerobiern, wie etwa Clostridien-Spezies.
Traditionell handelte es sich bei der Basis für Blutagar entweder um Medien mit Caseinhydrolysat oder Fleischextrakt. Der Vorteil der ersten Option liegt in der schnellen Entstehung großer Kolonien, während die zweite Option klar definierte Hämolysen und eine gute Differenzierung der Kolonien ermöglicht. Der Oxoid™ Columbia-Blutagar mit Neomycin vereint die Vorteile dieser beiden Medienarten und bietet so eine bessere Gesamtleistung sowie vielseitige und hervorragende Leistungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.1
  • Erleichtert das Wachstum großer Kolonien von anspruchsvollen Mikroorganismen mit klar definierten hämolytischen Reaktionen und klarer Kolonienmorphologie.
  • Selektiv für anaerobe Bakterien, da der selektive Wirkstoff Neomycin hinzugefügt wurde.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Columbia-Blutagar mit Neomycin
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung