Learn More
Thermo Scientific™ Columbia CAP Selektivagar mit Schafblut
Artikelnummer. 10230623
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Columbia CAP Selektivagar mit Schafblut
Menge:
10/Packung
Artikelnummer. Beschreibung Menge
10230623 Columbia CAP Selektivagar mit Schafblut 10/Packung
1 options
Artikelnummer. 10230623
Marke: Thermo Scientific™ PB5082A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren Sie Gram-positive Organismen aus klinischen Proben mit diesem selektiven Nährmedium, das Aztreonam zur Hemmung von Proteus spp. enthält.
Isolieren Sie Gram-positive Organismen wie z. B. Staphylokokken und Streptokokken aus klinischen Proben effektiv mit dem Thermo Scientific™ Columbia CAP Selektivagar mit Schafblut, einem selektiven mikrobiologischen Nährmedium, das Aztreonam zur Hemmung von Proteus spp. enthält.
Traditionell wird zur Unterdrückung dieser Spezies Nalidixinsäure in Columbia-CNA-Agar verwendet, aber mit zunehmenden Resistenzraten verliert diese ihre Wirksamkeit. Darüber hinaus kann Nalidixinsäure die Kolonie-Morphologie und die Farbe von Staphylococcus aureus beeinflussen, wodurch das Ergebnis schwerer ablesbar ist. Columbia CAP Agar enthält als Zusatz zur Wachstumshemmung eines großen Anteils der Gram-negativen Begleitflora Colistin und stellt eine gute Alternative zu Columbia-CNA-Agar dar.
Staphylococcus aureus gehört zu den Koagulase-positiven, Katalase-positiven und Gram-positiven Kokken, die als Mono- und Diplokokken, Tetraden oder kurze Ketten- und Traubenkokken auftreten können. Dieses Bakterium besiedelt häufig Haut und Nase gesunder Personen und ist weltweit eine der Hauptursachen für Infektionen, sowohl in Kliniken als auch im normalen Alltag. S. aureus kann verschiedene Syndrome mit unterschiedlicher klinischer Symptomatik hervorrufen, u. a. Haut- und Weichteilinfektionen, Empyem, Infekte der Blutbahn, Pneumonie, Osteomyelitis, septische Arthritis, Endokarditis, Sepsis und Meningitis.
Streptokokken sind fakultativ anaerob, Katalase-negative und Gram-positive Kokken, die als Diplo- oder Kettenkokken auftreten. Sie verursachen eine Vielzahl klinischer Erkrankungen, einschließlich Pharyngitis, Scharlach, Mittelohrentzündung, Impetigo, Meningitis, neonatale Sepsis, Pneumonie, Endokarditis, Osteomyelitis und nekrotisierende Fasziitis. Eines der nützlichsten phänotypischen Merkmale von Streptokokken ist die hämolytische Reaktion. Sie wird in der Regel in Alpha, Beta oder Gamma Hämolyse unterschieden, je nachdem, wie die Bereiche um die aufdem Blutagar gezüchteten Kolonien aussehen. Beta-hämolytische Streptokokken werden weiter nach den von Lancefield beschriebenen Gruppen unterschieden. Dies erfolgt auf Grundlage der Antigen-Unterschiede zwischen den gruppenspezifischen Polysacchariden in der Bakterienzellwand.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Feuerrot, lichtundurchlässig
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Columbia CAP Selektivagar mit Schafblut
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Packung