Learn More
Thermo Scientific™ Columbia CNA Aesculin Selektiv-Agar / MacConkey-Agar Nr. 3 Modifiziert
Artikelnummer. 10311783
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Columbia CNA Aesculin Selektiv-Agar / MacConkey-Agar Nr. 3 Modifiziert
Menge:
10/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Menge unitSize
10311783 Columbia CNA Aesculin Selektiv-Agar / MacConkey-Agar Nr. 3 Modifiziert 10/Pckg. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10311783 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PB5224E
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolieren und kultivieren Sie Staphylokokken und Streptokokken, während Sie Salmonellen und Shigellen isolieren und nachweisen, und zwar alles auf einer einzigen Platte mit zwei separaten Medienformulierungen.
Isolieren und kultivieren Sie anspruchsvolle Mikroorganismen mit deutlich sichtbaren hämolytischen Reaktionen (Staphylokokken und Streptokokken), und isolieren und weisen Sie Salmonellen und Shigella spp. mit Thermo Scientific™ Columbia CNA Aesculin Selektiv-Agar/MacConkey Agar Nr. 3. (modifiziert) auf einer einzigen Doppelplatte mit zwei separaten Medienformulierungen nach.
Lesen Sie mehr Ergebnisse an einer einzigen Patientenprobe ab, erhalten Sie mehr diagnostische Details zu pathogenen Organismen und sparen Sie Platz im Inkubator – all das mit einer zweigeteilten Platte mit zwei häufig verwendeten mikrobiologischen Medien.
Identifizieren grampositiver und gramnegativer Organismen einschließlich grampositiver Kokken, Enterobacteriaceae und Acinetobacter-Arten aus Patientenproben.
Auf einer Seite der Platte isoliert Columbia CNA Agar mit Aculin mit diesem selektiven mikrobiologischen Medium, das traditionell zur Identifizierung von Staphylokokken und Streptokokken verwendet wird, grampositive Organismen aus klinischen Proben, da es eine klare Hämolyse und ein typisches Wachstum für S. pneumoniae (Dent-Morphologie) aufweist.
Auf der anderen Seite der Platte ist MacConkey Agar Nr. 3 ein selektives Medium zur Unterscheidung zwischen Coliformen und Laktose- und Nicht-Laktose-Fermentern, während grampositive Kokken vollständig gehemmt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe CAN: Feuerrot, lichtundurchlässig. MAC3: Altrosa, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Columbia CNA Aesculin Selektiv-Agar / MacConkey-Agar Nr. 3 Modifiziert
Format 90 mm-Doppelplatte
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.