Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-CNA Agar mit Schafblut
Beschreibung
Isolieren Sie grampositive Organismen aus klinischen Proben mit Thermo Scientific™ Columbia-CNA-Agar mit Schafblut, einem selektiven mikrobiologischen Nährmedium, das Colistin und Nalidixinsäure zur Hemmung gramnegativer Bakterien enthält. Columbia-CNA-Agar dient traditionell zum Nachweis von Staphylokokken und Streptokokken. Durch Zugabe von Schafblut kann das Nährmedium zum eindeutigen Nachweis von S. pneumoniae über eine klare alpha-Hämolyse verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Verkehrsrot, opak |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Medientyp | CNA Agar mit Schafsblut |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17 g ± 5 % |
| Enthält | Schafsblut |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10 St./Packung |