Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-CNA Agar mit Schafblut
Artikelnummer. p-4523118
Click to view available options
Menge:
10 St./Packung
Format:
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
CNA Agar mit Schafsblut
Enthält:
Schafsblut
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13215339
Marke: Thermo Scientific™ PB5049A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren Sie grampositive Organismen aus klinischen Proben mit diesem selektiven Nährmedium, das traditionell zum Nachweis von Staphylokokken, Streptokokken und S. pneumoniae eingesetzt wird.
Isolieren Sie grampositive Organismen aus klinischen Proben mit Thermo Scientific™ Columbia-CNA-Agar mit Schafblut, einem selektiven mikrobiologischen Nährmedium, das Colistin und Nalidixinsäure zur Hemmung gramnegativer Bakterien enthält. Columbia-CNA-Agar dient traditionell zum Nachweis von Staphylokokken und Streptokokken. Durch Zugabe von Schafblut kann das Nährmedium zum eindeutigen Nachweis von S. pneumoniae über eine klare alpha-Hämolyse verwendet werden.
Columbia-CNA-Agar mit Schafblut enthält Antibiotika zur Hemmung von S. albus- und Micrococcus-Arten sowie von grampositiven und gramnegativen Stäbchen. Arten von Proteus, Klebsiella sowie Pseudomonas werden unterdrückt, während S. aureus, hämolysierende Streptokokken und Enterokokken uneingeschränkt wachsen können. Wichtige grampositive Kokken können einfacher erkannt und von den gemischten Bakterienpopulationen isoliert werden, die in vielen klinischen Proben und Lebensmitteln vorhanden sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Verkehrsrot, opak
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Medientyp CNA Agar mit Schafsblut
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Enthält Schafsblut
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10 St./Packung