Learn More
Cytiva Säulenadapter
Product Code. 11320352 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
XK leere Säule, 16 mm Durchmesser
XK leere Säule, 26 mm Durchmesser
XK leere Säule, 50 mm Durchmesser
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11320352
Brand: Cytiva 28989876
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der bewegliche Adapter sorgt für einen gleichmäßigen Fluss, der die Integrität des gepackten Betts während HPLC-Operationen gewährleistet. Der Cytiva Adapter für XK-Säulen ist eine zusammengebaute Einheit, die aus einer Kappe am oberen Ende, einem Kolben und einem Einstellknopf besteht. Erhältlich für XK-Säulen mit einem Durchmesser von 16, 26 und 50 mm.
Die leeren XK-Säulen sind für die Flüssigkeitschromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck ausgelegt. Sie sind anwenderfreundlich, robust und liefern reproduzierbare Verpackungen. Außerdem verfügen sie über Anschlüsse für den direkten Anschluss an ÄKTA™-Designgeräte oder andere HPLC-Systeme. XK-Säulen werden mit einem beweglichen Adapter geliefert.
  • Die Kolbenbauweise gewährleistet eine homogene Pufferverteilung und eine reproduzierbare Packung
  • Der QuickLock-Mechanismus der Adapterwelle erleichtert die Handhabung und Reinigung der Säule
  • Die obere Adapterkappe passt direkt in das Säulenendstück
  • Der Kolben trägt den Netzring und das Haltegitter für das mittlere Bett
  • Ein Einstellknopf dichtet den Adapter an der Säulenwand ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigchromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck
Zur Verwendung mit (Geräte) XK leere Säule, 16 mm Durchmesser
Typ Adapter für XK 16Säulen
Enthält Kolben, obere Endkappe, Einstellknopf
Menge 1 Packung