Beschreibung
Die leeren XK-Säulen sind für die Flüssigkeitschromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck ausgelegt. Sie sind benutzerfreundlich, robust und bieten reproduzierbare Packungen und verfügen über Anschlüsse für den direkten Anschluss an ÄKTA™ Konstruktionsinstrumente oder andere HPLC-Systeme. XK-Säulen werden mit einem beweglichen Adapter geliefert.
- Die Kolbenbauweise gewährleistet eine homogene Pufferverteilung und eine reproduzierbare Packung
- QuickLock Der Mechanismus der Adapterwelle ermöglicht ein einfaches Handling und eine problemlose Reinigung der Säule.
- Die obere Adapterkappe passt direkt in das Säulenendstück
- Der Kolben trägt den Netzring und das Haltegitter für das mittlere Bett
- Ein Einstellknopf dichtet den Adapter an der Säulenwand ab
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | 1.58 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigchromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XK leere Säule, 26 mm Durchmesser |
| Enthält | Kolben, obere Endkappe, Einstellknopf |
| Menge | 1/Packung |