Beschreibung
Die leeren XK-Säulen sind für die Flüssigkeitschromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck ausgelegt. Sie sind anwenderfreundlich, robust und liefern reproduzierbare Verpackungen. Außerdem verfügen sie über Anschlüsse für den direkten Anschluss an ÄKTA™-Designgeräte oder andere HPLC-Systeme. XK-Säulen werden mit einem beweglichen Adapter geliefert.
- Die Kolbenbauweise gewährleistet eine homogene Pufferverteilung und eine reproduzierbare Packung
- Der QuickLock-Mechanismus der Adapterwelle erleichtert die Handhabung und Reinigung der Säule
- Die obere Adapterkappe passt direkt in das Säulenendstück
- Der Kolben trägt den Netzring und das Haltegitter für das mittlere Bett
- Ein Einstellknopf dichtet den Adapter an der Säulenwand ab
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigchromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XK leere Säule, 16 mm Durchmesser |
| Typ | Adapter für XK 16Säulen |
| Enthält | Kolben, obere Endkappe, Einstellknopf |
| Menge | 1 Packung |