Learn More
OHAUS™ Säulenklemme
Artikelnummer. 15782359 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15782359 Klein 1 Stück
15792359 Mittel 1 Stück
15702369 Groß 1 Stück
15712369 Extragroß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15782359 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30392314
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Stützenklammer zum sicheren Greifen und Positionieren einer Vielzahl von Laborglaswaren.
  • Korrosionsbeständige Edelstahl-Klammern bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Haltbarkeit und können autoklaviert werden. Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
  • Vermeiden Sie Unfälle im Labor! Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffgrößen, Stangenformen und Einstellarten.
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Säulenklemme
Material Edelstahl
Beschreibung Klammer, Spezialausführung, Säule, CLS-COLMNSS
Durchmesser (metrisch) 11 mm
Länge (angloamerikanisch) 11,10 in.
Länge (angloamerikanisch) Arm 8,310 in.
Länge (metrisch) 282,00 mm
Länge (metrisch) Arm 211 mm
Größe Klein
Größe (metrisch) Griff 65 bis 89 mm
Jaw Type Säule