Learn More
Lenz Laborglasintrumente Säulen nach Hempel mit herausnehmbarem Glasmantel
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Säulen nach Hempel
- Mit herausnehmbarer Glashülle
- Für Packungen wie Raschig-Ringe oder Glasperlen
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Mit herausnehmbarer Glashülle
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Herausnehmbare Glashülle |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Standard-Konusverbindung | NS 14/23 |