Learn More
Lenz Laborglasintrumente Säulen nach Hempel mit herausnehmbarem Glasmantel
Artikelnummer. 10719411
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10719411
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05117201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Säulen nach Hempel
  • Mit herausnehmbarer Glashülle
  • Für Packungen wie Raschig-Ringe oder Glasperlen
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit herausnehmbarer Glashülle
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Enthält Herausnehmbare Glashülle
Länge (metrisch) 200 mm
Standard-Konusverbindung NS 14/23