Learn More
Ansell™ Comacier VHP Plus Lederhandschuhe für hohe Beanspruchung
Artikelnummer. p-7113228 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15545746
Marke: Ansell™ 97039110
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz vor Schnitten bei Flexibilität und Komfort. Die Ansell Edmont™ Comacier VHP Plus Lederhandschuhe für hohe Beanspruchung bestehen aus Hochleistungsfasern mit Techcor™ Stricktechnologie.
  • Schutzhandschuhe für hohe mechanische Beanspruchung
  • Mittelschwerer, nahtloser 10 Gauge-Strickhandschuh
  • Der Strickbund sorgt für eine gute Passform
  • Einzigartiges Rückverfolgbarkeitssystem auf Textiletiketten
  • Der Lederschutz von Handfläche, Fingern und Arterien sorgt für optimalen Schutz
  • Bietet höchste mechanische Beständigkeit
  • Gute Flexibilität und viel Komfort
  • Hervorragende Griffigkeit beim Einsatz mit Ölen und Fetten durch Lederflicken
Anwendungen:
  • Handhabung schwerer und öliger Metallteile
  • Handhabung von scharfen oder unregelmäßig geschnittenen Metallteilen
  • Pressen und Stanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003
Farbe Kompositgrau
Oberflächenbehandlung außen Lederhandfläche
Material Leder
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 11
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Techcor™
Verpackungsart 12 Paare pro Beutel, 10 Beutel im Karton
Serie VHP Plus
Länge (metrisch) 240-260 mm