Learn More
B Braun™ Kombi-Stopfen, Kegelverschlüsse
Artikelnummer. 10520053
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10520053 Weiß 100 Stück
10712393 Blau 100 Stück
10500053 Rot 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10520053 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4495209
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die B Braun™ Kombi-Stopfen-Verschlusskonen sind geeignet für sterile Verschlüsse von IV- und Spritzenbaugruppen.
  • Luer-Lock-Anschluss, Außengewinde und Innengewinde
  • Aus PE (Polyethylen)
  • Steriles Schließen aller offenen IV-Zugänge in IV-Sets
  • Steriles Schließen von Fertigspritzen
  • Erhältlich in rot, blau und weiß
  • Schachtel mit 100 Stück
Spezifikation
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Produkttyp Kombianschlag
Anschlusstyp Luer-Lock
Sterilität Steril