Learn More
B Braun™ Kombi-Stopfen, Kegelverschlüsse
Artikelnummer. 10712393
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10712393 Blau 100 Stück
10500053 Rot 100 Stück
10520053 Weiß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712393 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4495152
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die B Braun™ Kombi-Stopfen-Verschlusskonen sind geeignet für sterile Verschlüsse von IV- und Spritzenbaugruppen.
  • Luer-Lock-Anschluss, Außengewinde und Innengewinde
  • Aus PE (Polyethylen)
  • Steriles Schließen aller offenen IV-Zugänge in IV-Sets
  • Steriles Schließen von Fertigspritzen
  • Erhältlich in rot, blau und weiß
  • Schachtel mit 100 Stück
Spezifikation
Material Polyethylen
Farbe Blau
Produkttyp Kombianschlag
Anschlusstyp Luer-Lock
Sterilität Steril