missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CombiCheck™ 50 Standardlösung Ammonium, Stickstoff, CSB, WTW™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Lösung enthält | Ammonium, Stickstoff, CSB |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | Ammonium 1 mg/l, Stickstoff 5 mg/l, CSB 20 mg/l |
| Farbe | Farblos |
| Löslichkeit | Wasserlöslich |
| Menge | 100 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur