Learn More
Grant Instruments™ Kombinierte Tischzentrifuge/Vortexmischer
Artikelnummer. 15261166
Click to view available options
Spannung:
120/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15261166
Marke: Grant Instruments™ PCV6000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Äußerst vielseitiger und effizienter, drehzahlgeregelter, kombinierter Zentrifugen-/Vortexmischer. Programmierte Zentrifugen- und Mischvorgänge oder unabhängiges Zentrifugieren und Vortex-Mischen mehrerer Mikroröhrchen und 0.2 ml-Streifen.
Die Spin-Mix-Spin-Technologie kann erhebliche Zeit sparen, indem sie automatisch ein Programm für das gleichzeitige Mischen und Zentrifugieren von 12 Proben durchführt, sodass Röhrchen nicht mehr zum Vortexen nach jedem Zentrifugiervorgang entfernt werden müssen.
  • Temperatureinstellungsbereich von +4  C bis +40 °C
  • Zentrifugationsdrehzahl: feststellbar bei 2800 U/min (50Hz) und 3500 U/min (60Hz)
  • Auswahl an austauschbaren Rotoren für unterschiedliche Mikroröhrchengrößen/-kombinationen und für 0.2 ml-Streifen
  • Dauerbetrieb oder kurzes Zentrifugieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 1000 bis 6000 U/min
Spannung 120/230 V
Röhrchenkapazität 1,5/2 ml, 0,5 ml, 0,2 ml
Höhe (metrisch) 125 mm
Länge (metrisch) 235 mm
Breite (metrisch) 190 mm
Anzahl Positionen 12 x 1,5/2,0 ml/12 x 0,5 ml plus 12 x 0,2 ml