Learn More
Fisherbrand™ Kombinierte Elektrode
Artikelnummer. 11785618 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kombinierte Elektrode
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11785618 Kombinierte Elektrode 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11785618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.76 €
    70.31 € / 1 Stück
    Sparen 57.45 €
    44% Rabatt
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einzigartige kombinierte Spezialelektrode für den Knick 900, die einen profilierten Kopf für die Lagerung in der Hülse mit einem 1 m-Kabel besitzt.
  • Spezialelektroden Knick 900
  • Profilierter Kopf zur Aufbewahrung in der Hülle, mit 1 m Kabel
  • PH-Körperglas
Spezifikation
Beschreibung Profilierter Kopf zur Lagerung in der Hülse mit 1 m langem Kabel
Typ Kombinierte Elektrode
Enthält 1 m langes Kabel