Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektive Kombinationselektrode
Artikelnummer. 11769708 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Elektrode:
Kombination ionenselektiv
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11769708
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wandelt die Aktivität eines spezifischen, in einer Lösung gelösten Ions in ein elektrisches Potenzial um. Die Fisherbrand™ kombinierte ionenselektive Elektrode ist mit allen pH/mV-Messgeräten oder Ionenmessern kompatibel.
  • Mit fester Membran Austauschbare flache Oberfläche
  • Das zu detektierende Ion wandert durch die Membran und erzeugt eine Potenzialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
  • Die Analysezeit beträgt in der Regel weniger als eine Minute
  • Probenvorbereitungsschritte wie Filtration oder Destillation sind selten erforderlich
  • Die Kalibrierung sollte so oft wie möglich (einmal täglich) bei der gleichen Temperatur wie die Probe durchgeführt werden
  • Messtemperatur 0 bis 50 °C
  • Lieferung mit Membran, Elektrolytlösung, ISAB-Lösung und ISE-Standard und Dichtung
ISAB-Lösung:
Fügen Sie die Lösung direkt zur zu messenden Lösung hinzu, um die Ionenstärke einzustellen.
ISE-Standard:
Für die Kalibrierung von ionischen Elektroden. Konzentration 1000 ppm.
Spezifikation
Anwendungen Bestimmung von Chlor (Cl)–) Ion
Art der Fülllösung ISAB/ISE
pH-Bereich 2 – 12
Interferenzen S2-, I, CN, Br
Elektrode Kombination ionenselektiv
Parameter Chlorine Ion