Learn More
Copan Italia™ Kombination aus Schlinge und Griff
Artikelnummer. 11706528
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11706528
Marke: Copan Italia™ 316C05T
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Diameter (Metric) Inside 2 mm
Produkttyp Kombination aus Schlinge und Griff
Gauge 26 G
Menge 5 Packungen
Kalibriert Nein
Berichtigung von Produktinhalten
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato