Learn More
Copan Italia™ Kombination aus Schlinge und Griff
Artikelnummer. 11726528
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Diameter (Metric) Inside unitSize
11726528 4 mm 5 Stück
11706528 2 mm 5 Stück
11736528 5 mm 5 Stück
11716528 3 mm 5 Stück
4 options
Artikelnummer. 11726528
Marke: Copan Italia™ 318C05T
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Diameter (Metric) Inside 4 mm
Produkttyp Kombination aus Schlinge und Griff
Gauge 26 G
Menge 5 Packungen
Kalibriert Nein