Learn More
WTW™ ConOx-3 kombinierter Leitfähigkeits-/ Sauerstoffsensor mit 3m Kabel und Zubehör
Artikelnummer. 10596043
Click to view available options
Länge (metrisch):
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10596043
Marke: WTW™ 401020
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombinierter Sauerstoff-/Leitfähigkeitssensor mit 3 m (9,8 ft) langem Kabel und Gebrauchsanweisung zur gleichzeitigen Messung von Sauerstoff, Leitfähigkeit und Temperatur.
  • Kombinierter Sauerstoff-/Leitfähigkeitssensor
  • Mit Kabel mit 9.8 ft. (3 m) Länge und Anweisungen für die Verwendung, h 3 Ersatzmembranköpfe, Reinigungslösung, Leitfähigkeitsstandard (1413 S/cm), Abriebfolie, OxiCal® CX Kalibrierungsgefäß, Elektrolyt
  • Kombinierte Sauerstoff-/Leitfähigkeitssensor mit 9.8 (ft3 ) langem Kabel und Anweisungen für die Verwendung
  • Mit 3 Ersatzmembranköpfen, Reinigungslösung, Leitfähigkeitsstandard (1413 μS/cm), Abriebfolie, OxiCal CX Kalibrierungsgefäß, Elektrolyt
  • Zur gleichzeitigen Messung von Sauerstoff, Leitfähigkeit und Temperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kombinierter Sauerstoff-/Leitfähigkeitssensor
Enthält Kabel mit 9.8 ft. (3 m) Länge und Anweisungen für die Verwendung, h 3 Ersatzmembranköpfe, Reinigungslösung, Leitfähigkeitsstandard (1413 μS/cm), Abriebfolie, OxiCal™ CX Kalibrierungsgefäß, Elektrolyt
Länge (metrisch) 3 m