Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Erweiterte Tipps für Multipette™ Mehrfachspender – Forensische DNA-Qualität
Artikelnummer. 15655357
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2.5 ml
5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15655357 2.5 ml 100 Stück
15645357 1 ml 100 Stück
15665357 5 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15655357 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030089863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 €
    157.00 € / 100 Stück
    Sparen 19.00 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neu konzipiert und optimiert für die Anforderungen in modernen Labors. Die Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen mit forensischem DNA-Gütegrad dienen zum schnellen Dispensieren identischer Volumina.
  • Ideale Systemkomponenten für alle Eppendorf™ Multipettes
  • Bietet eine Reihe von Dosiervolumina mit Schritten bis hinunter zu 100 Nanolitern.
  • Längliche Kombispitzen mit Volumina von 2,5 ml und 5 ml ermöglichen das Erreichen des Bodens von Laborgefäßen.
  • Durch die individuelle Farbcodierung werden die gewünschten Combitips schnell erkannt
  • Der einzigartige Trichteraufbau lässt sich problemlos handhaben und verhindert Beschädigungen an den Handschuhen
Anwendungen
  • Direktverdrängungsprinzip
  • Hochpräzise Dosierung unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit (z. B.: Viskosität, Flüchtigkeit, Dichte, Temperatur)
  • Verhindert Aerosolkontamination mit hermetisch abgedichtetem Kolben für ein sicheres Dispensieren
  • Bietet Schutz vor radioaktiven und toxischen Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 2.5 ml
Sterilität Nicht steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise Forensischer DNA-Gütegrad
Format Einzeln verpackt
Spitzenform Extra lang, Positive Verdrängung
Verpackung 100 Pck., einzeln blisterverpackt
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf Multipette
Skala Ja
Produktlinie Combitips Advanced
Material Polypropylen
Fit for Purpose Bereit für den Einsatz in der Forensik