missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MultiSUB Maxi Horizontale Gelelektrophoresekammer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
25
30
36
40
50
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
8 μl
11 μ l
13 μ l
16 μl
20 μl
30 μl
54 μl
115 μl
236 μl
506 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Für Bänder mit fester Auflösung
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Maxi-Gel Elektrophoreseeinheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 36 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 11 μ l |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur