Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Tanks der MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit, 0.75 mm dick
Artikelnummer. 11863333 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitung, 1 Marker
20
25
8
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
7 μ l
10 μl
12 μ l
17 μl
20 μl
30 μl
57 μl
118 μl
270 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11863333
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Für Bänder mit fester Auflösung
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit für horizonotale Tanks
Typ Kamm
Anzahl Wells Prep 4, Marker 2
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 0,75 mm
Probenvolumen (metrisch) 118 μl