Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale Tanks MultiSUB Midi Gelelektrophorese-Einheit, 2 mm dick
Artikelnummer. 11893333 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitung, 1 Marker
20
25
8
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
20 μ l
27 μ l
32 μl
45 μ l
54 μl
81 μl
153 μl
720 μl
315 μl x 8
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) unitSize
11893333 Prep 4, Marker 2 153 μl 1 Stück
11823313 10 54 μl 1 Stück
11853313 1 Vorbereitung, 1 Marker 720 μl 1 Stück
11893313 12 45 μ l 1 Stück
11833323 16 32 μl 1 Stück
11883323 20 27 μ l 1 Stück
11813333 Prep 2, Marker 2 315 μl x 8 1 Stück
11853333 25 20 μ l 1 Stück
11813353 8 81 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11893333
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit für horizonotale Tanks
Typ Kamm
Anzahl Wells Prep 4, Marker 2
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Probenvolumen (metrisch) 153 μl