Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MH-675 Horizontale Gelelektrophoreseeinheit HIPS 16
Artikelnummer. p-8013128
Click to view available options
Anzahl Wells:
8
12
16
Dicke (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
Probenvolumen (metrisch):
11 μ l
15 μ l
17 μl
20 μ l
22 μl
30 μl
Breite (metrisch) Zähne:
2,2 mm
2,5 mm
4,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10707131
Marke: Fisherbrand™ HU6C1.516
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit dem HU6 Mini Horizontal Gelelektrophorese-Gerät
  • Farbcodiert
  • Höhe einstellbar
  • Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
  • Well-Tiefe bis zum maximalen 32-Probendurchsatz
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HU6 Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 16
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Probenvolumen (metrisch) 15 μ l
Breite (metrisch) Zähne 2,2 mm