Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Artikelnummer. 11867593 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
88
9
Volumen (metrisch) Well:
30 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
80 μl
140 μl
1000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11867593
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
  • Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
  • Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure
Zur Verwendung mit (Geräte) OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 12
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Volumen (metrisch) Well 50 μl