Learn More
Fisherbrand™ Kamm für OminPAGE Mini-Gelkammern
Artikelnummer. 11867613 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
88
9
Volumen (metrisch) Well:
30 μl
40 μl
50 μl
60 μl
70 μl
80 μl
140 μl
1000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well unitSize
11867613 88 80 μl 1 Stück
11887583 12 60 μl 1 Stück
11817593 1 Vorbereitungen, 1 Marker 1000 μl 1 Stück
11867593 12 50 μl 1 Stück
11817603 16 40 μl 1 Stück
11867603 20 30 μl 1 Stück
11817613 5 140 μl 1 Stück
11817623 9 70 μl 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11867613
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
  • Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
  • Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure
Zur Verwendung mit (Geräte) OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 88
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Volumen (metrisch) Well 80 μl