Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Tanks der MultiSUB Midi Gelelektrophoreseeinheit, 1 mm dick
Artikelnummer. 11803313 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitung, 1 Marker
20
25
8
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
10 μl
14 μ l
16 μl
23 μl
27 μ l
41 μl
77 μl
158 μl
360 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) unitSize
11803313 10 27 μ l 1 Stück
11833313 1 Vorbereitung, 1 Marker 360 μl 1 Stück
11873313 12 23 μl 1 Stück
11813323 16 16 μl 1 Stück
11863323 20 14 μ l 1 Stück
11893323 Prep 2, Marker 2 158 μl 1 Stück
11833333 25 10 μl 1 Stück
11873333 Prep 4, Marker 2 77 μl -
11813343 8 41 μl 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 11803313
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Standardmäßig geliefert
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 10 und für 20Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sub-Gel Midi Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 10
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1 mm
Probenvolumen (metrisch) 27 μ l