Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
25
30
36
40
50
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
21 μ l
23 μl
29 μl
34 μl
42 μl
54 μl
81 μl
144 μl
306 μl
630 μl
1350 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert das Probenvolumen
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Specifications
Specifications
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Maxi horizontale Gelelektrophoreseeinheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | Prep 2, Marker 2 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 630 μl |