Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Artikelnummer. 11843453 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
25
30
36
40
50
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
21 μ l
23 μl
29 μl
34 μl
42 μl
54 μl
81 μl
144 μl
306 μl
630 μl
1350 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11843453
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Kämme für 20 und für 40Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Maxi horizontale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 36
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Probenvolumen (metrisch) 29 μl