Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontale Gelelektrophoreseeinheit MultiSUB Midi-Plus, 1.5 mm dick
Artikelnummer. 11863373 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
28
30
35
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
11 μ l
15 μ l
17 μl
19 μl
32 μl
41 μl
44 μl
61 μ l
68 μl
182 μl
743 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11863373
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 12
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Probenvolumen (metrisch) 61 μ l