Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die horizontale Gelelektrophoreseeinheit MultiSUB Midi-Plus, 1 mm dick
Beschreibung
- Standardmäßig geliefert
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
- Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
- Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
- Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 14 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Probenvolumen (metrisch) | 29 μl |