Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Artikelnummer. 11833373 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
28
30
35
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
20 μ l
23 μl
25 μl
43 μl
54 μl
59 μl
81 μl
90 μl
243 μl
450 μl
990 μl
Dimensione della confezione:
1 Stück
Codice prodotto. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) unitSize
11833373 1 Vorbereitungen, 1 Marker 990 μl 1 Stück
11863363 10 90 μl 1 Stück
11803373 10 59 μl 1 Stück
11873373 12 81 μl -
11813383 14 59 μl 1 Stück
11853383 16 54 μl 1 Stück
11893383 18 23 μl 1 Stück
11843393 20 43 μl -
11873393 Prep 2, Marker 2 450 μl 1 Stück
11813403 28 23 μl 1 Stück
11853403 30 25 μl 1 Stück
11893403 35 20 μ l 1 Stück
11833413 Prep 4, Marker 2 243 μl 1 Stück
13 options
Codice prodotto. 11833373
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Specifica
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 1 Vorbereitungen, 1 Marker
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Probenvolumen (metrisch) 990 μl
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.