Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Product Code. 11833413 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
28
30
35
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
20 μ l
23 μl
25 μl
43 μl
54 μl
59 μl
81 μl
90 μl
243 μl
450 μl
990 μl
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) unitSize
11833413 Prep 4, Marker 2 243 μl 1 Stück
11863363 10 90 μl 1 Stück
11803373 10 59 μl 1 Stück
11833373 1 Vorbereitungen, 1 Marker 990 μl 1 Stück
11873373 12 81 μl -
11813383 14 59 μl 1 Stück
11853383 16 54 μl 1 Stück
11893383 18 23 μl 1 Stück
11843393 20 43 μl -
11873393 Prep 2, Marker 2 450 μl 1 Stück
11813403 28 23 μl 1 Stück
11853403 30 25 μl 1 Stück
11893403 35 20 μ l 1 Stück
13 options
Product Code. 11833413
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Specifications
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells Prep 4, Marker 2
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Probenvolumen (metrisch) 243 μl