Learn More
Fisherbrand™ Kämme für MultiSUB Midi-Plus Horizontal-Gelelektrophoresegerät, 2 mm dick
Artikelnummer. 11893403
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
14
16
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
28
30
35
Prep 2, Marker 2
Prep 4, Marker 2
Probenvolumen (metrisch):
20 μ l
23 μl
25 μl
43 μl
54 μl
59 μl
81 μl
90 μl
243 μl
450 μl
990 μl
Unit Size:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) Unit Size
11893403 35 20 μ l 1 Stück
11863363 10 90 μl 1 Stück
11803373 10 59 μl 1 Stück
11833373 1 Vorbereitungen, 1 Marker 990 μl 1 Stück
11873373 12 81 μl -
11813383 14 59 μl 1 Stück
11853383 16 54 μl 1 Stück
11893383 18 23 μl 1 Stück
11843393 20 43 μl -
11873393 Prep 2, Marker 2 450 μl 1 Stück
11813403 28 23 μl 1 Stück
11853403 30 25 μl 1 Stück
11833413 Prep 4, Marker 2 243 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 11893403
Verfügbar ab: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Die Höhe ist verstellbar, sodass der Anwender die Muldentiefe und das Probenladevolumen vollständig steuern kann
  • Der starre Rücken verhindert hitzeinduzierte Verformungen
  • Umkehrbare Ladeführungen direkt über jeder Mulde bieten eine praktische Ladeschablone für Einzel- und Mehrkanalpipetten
  • Die Kämme für 10, 14, 16, 18, 28 und 30 Proben sind mit Mehrkanalpipettierer kompatibel
Specifications
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiSUB Midi-Plus Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 35
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Probenvolumen (metrisch) 20 μ l