Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die OmniPAGE Mini Vertikal-Gelelektrophorese-Einheit, 1 mm dick
Artikelnummer. 11877583 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
8
9
Volumen (metrisch) Well:
20 μl
25 μl
35 μl
40 μl
50 μl
60 μl
100 μl
650 μl
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well Packungsgröße
11877583 10 40 μl 1 Stück
11807593 1 Vorbereitungen, 1 Marker 650 μl -
11857593 12 35 μl 1 Stück
11807603 16 25 μl 1 Stück
11857603 20 20 μl 1 Stück
11807613 5 100 μl 1 Stück
11857613 8 60 μl -
11807623 9 50 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11877583
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
  • Standardmäßig geliefert
  • Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure
Zur Verwendung mit (Geräte) OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 10
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 1 mm
Volumen (metrisch) Well 40 μl