Learn More
Fisherbrand™ Kämme für die OmniPAGE Mini Vertikal-Gelelektrophorese-Einheit, 2 mm dick
Artikelnummer. 11897583 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
40 μl
50 μl
70 μl
80 μl
100 μl
120 μl
200 μl
1300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Well Packungsgröße
11897583 80 μl 1 Stück
11827593 1300 μl 1 Stück
11877593 70 μl 1 Stück
11827603 50 μl 1 Stück
11877603 40 μl 1 Stück
11827613 200 μl 1 Stück
11877613 120 μl 1 Stück
11827623 100 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11897583
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorelektrophorese und Hochdurchsatz-Screening.
  • Zubehör für die Verwendung mit dem vertikalen Gelelektrophoresegerät OmniPage Mini
  • Empfohlen zur Maximierung des Probenvolumens
  • Kämme für 8 und für 16 Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure
Zur Verwendung mit (Geräte) OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit
Typ Kamm
Anzahl Wells 10
Menge Je 1 x
Dicke (metrisch) 2 mm
Volumen (metrisch) Well 80 μl