Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 32 mm Box Height
Artikelnummer. 15200804 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (12)
Boxen (16)
Boxen (18)
Boxen (20)
Boxen (8)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15200804 Boxen (16) 1 Stück
15210804 Boxen (18) 1 Stück
15220804 Boxen (20) 1 Stück
15250794 Boxen (8) 1 Stück
15270794 Boxen (12) 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15200804
Marke: Tenak™ TE24466
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Comfort Rack suitable for use with all chest freezer models.
  • Rack mit Federschlössern an jedem Einlegeboden zur Sicherung der Kryoboxen.
  • Kann mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden
  • Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Aufnahmevermögen Boxen (16)
Material Edelstahl
Positionen 16
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhen
Abmessungen (L x B x H) 140 x 140 x 576 mm
Enthält Federschlösser
Höhe (metrisch) 32 mm (Box)