missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Comfort Rack for Chest Freezers, 32 mm Box Height

Artikelnummer. 15270794 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (12)
Boxen (16)
Boxen (18)
Boxen (20)
Boxen (8)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15270794 Boxen (12) 1 Stück
15200804 Boxen (16) 1 Stück
15210804 Boxen (18) 1 Stück
15220804 Boxen (20) 1 Stück
15250794 Boxen (8) 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15270794

Marke: Tenak™ TE24462

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Comfort Rack suitable for use with all chest freezer models.

  • Rack mit Federschlössern an jedem Einlegeboden zur Sicherung der Kryoboxen.
  • Kann mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden
  • Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gefertigt aus Edelstahl

Spezifikation

Aufnahmevermögen Boxen (12)
Material Edelstahl
Positionen 12
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhen
Abmessungen (L x B x H) 140 x 140 x 432 mm
Enthält Federschlösser
Höhe (metrisch) 32 mm (Box)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.