Learn More
Tenak™ Komfort-Rack für Tiefkühltruhen, 50 mm Boxenhöhe, mit Boxen
Artikelnummer. 15210814 Alle ansehen TENAK Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen unitSize
15210814 3 1 Stück
15210824 9 1 Stück
15230814 5 1 Stück
15230824 10 1 Stück
15250814 6 1 Stück
15250824 11 1 Stück
15270814 7 1 Stück
15270824 12 1 Stück
15280814 8 1 Stück
15290824 13 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15210814 Lieferant Tenak™ Lieferanten-Nr. TE24500B
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Komfort-Rack zur Verwendung mit allen Tiefkühltruhenmodellen.
  • Rack mit Federschlössern an jedem Einlegeboden zur Sicherung der Kryoboxen.
  • Kann mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden
  • Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Mit weißen Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen
Spezifikation
Aufnahmevermögen Boxen
Material Edelstahl
Positionen 3
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhen
Abmessungen (L x B x H) 140 x 140 x 170 mm
Enthält Federschlösser
Höhe (metrisch) 50 mm (Box)