Beschreibung
- Gestelle können entweder als eine Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Mit Alarm, der verhindert, dass die Einlegeböden herausrutschen
- Die äußere Abmessung beträgt 135 x 92 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Platten (72) |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten, Tiefkühlschränke |
| Anzahl pro Packung | 1er-Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 540 x 135 x 318 mm |
| Höhe (metrisch) Einschub | 25 mm |
| Tiefe (metrisch) | 540 mm |
| Produkttyp | Gestell für Mikrotiterplatten |
| Einschübe | 72 |
| Höhe (metrisch) | 318 mm |
| Mehr anzeigen |