Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (6)
Boxen (8)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
- Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 130 mm (Box) |
| Abmessungen (L x B x H) | 562 x 140 x 268 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Aufnahmevermögen | Boxen (8) |
| Array | 2 x 4 |
| Material | Edelstahl |