Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
Artikelnummer. p-9281091 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (6)
Boxen (8)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15250864
Marke: Tenak™ TE25202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
  • Im Komfortgestell werden die Kryoboxen in Schubladen platziert
  • Erhöht die Flexibilität und reduziert das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Gestells
  • Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Höhe (metrisch) 130 mm (Box)
Abmessungen (L x B x H) 562 x 140 x 268 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Aufnahmevermögen Boxen (8)
Array 2 x 4
Material Edelstahl